Statif trépied
Fournisseur: Industrial Physics
769-1150EA 191 EUR InStock
769-1150
Statif trépied
Trépieds
Niveau à bulle est facile à mettre à niveau grâce aux pieds réglables.
  • Bague et montants en acier inoxydable et pieds en PVC
  • Ce trépied possède un niveau à bulle intégré
Il convient à tous les types de godets de viscosimètre.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité