VWR®, Verres de montre
Fournisseur: VWR Collection
216-0163EA 30.5 EUR InStock
216-0163 216-0155 216-0156 216-0157 216-0158 216-0159 216-0160 216-0161 216-0162 216-0454 216-0455
VWR®, Verres de montre
Verres de montre
PTFE.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to 280 °C
  • Exceptionally smooth surfaces to prevent contamination
Ideal for covering PTFE beakers when decomposing and evaporating, can also be used as evaporating dishes. Extremely robust.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité