Verres de montre, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
233214101 233216608 233212409 233213208 233213405 233213808 233214307 233214607 233215106 233215209 233215706 233216102
216-0277EA 37.1 EUR InStock
216-0277 216-0283 SCOT233212409 SCOT233213208 SCOT233213405 216-0276 216-0278 SCOT233214607 216-0279 216-0280 216-0281 216-0282
Verres de montre, DURAN®
Verres de montre
En verre sodocalcique.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Quick and easy to clean
Avec bord poli.
Certifications: DIN 12341
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité