Anneaux de lestage, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F183080500 F183081000 F183082000 F183084000 183086500
214-0004EA 76.9 EUR InStock
214-0004 214-0005 214-0006 214-0007 BELA183086500
Anneaux de lestage, SP Bel-Art
Poids Anneaux de lestage
En plomb, avec revêtement en vinyle vert. Modèle ouvert (en C), convenant aux récipients avec raccords latéraux. Pour la stabilisation des récipients en verre ou en plastique sur les agitateurs ou dans l'eau et les bains d'huile, etc. Les poids empêchent basculement. Le revêtement permet de ne pas rayer les récipients et de ne pas endommager d'autres surfaces.
  • Bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Différentes dimensions sont disponibles pour diverses tailles de tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité