Essuie-mains, KLEENEX®
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
6789 6772 6778 6710
115-1757EA 104 EUR InStock
115-1757 115-1260 115-1935 KIMB6710
Essuie-mains, KLEENEX®
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Essuie-mains en papier
Disposable hand towels made from AIRFLEX*, a voluminous, textile-like fabric, 2 or 3 ply.
  • High absorption performance, and tear proof even when wet
  • Single, self-presenting towels for enhanced hygiene and less waste
  • Extremely soft
Colour: White
KLEENEX® folded towels for dispenser type 6945, 6956 or 8971.
KLEENEX® roll towels for dispenser type 6959 or 6963.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité