Lingettes pour salles blanches, Kimtech™ Pure W4
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
7605 7646
115-2163EA 346 EUR InStock
115-2163 115-1277
Lingettes pour salles blanches, Kimtech™ Pure W4
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Essuyeurs en 100% PP adaptés aux applications de nettoyage dans des environnements critiques.
  • En emballage double antistatique
  • Angles coupés
  • Résistance aux acides, solutions détersives et solvants
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur: blanc
Conformes aux normes US FDA et ASTM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité