Lingettes pour applications générales, KIMTECH PURE*
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
7624 7623
115-2034EA 228 EUR InStock
115-2034 115-2033
Lingettes pour applications générales, KIMTECH PURE*
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Les lingettes nettoyantes KIMTECH PURE* sont fabriquées en polypropylène vierge 100%. Elles sont résistantes et absorbantes, permettent un essuyage rapide et efficace, et peuvent être réutilisées.
  • Très grande capacité d'absorption et sensation plus douce
  • Chimiquement inertes, elles ne se déchirent pas lorsqu'elles sont utilisées avec des solvants
  • Faible peluchage, ce qui les rend adaptées aux tâches d'essuyage critiques
  • Motif tissé en relief, qui capture et retient la saleté, ce qui accélère et facilite le nettoyage
Les rouleaux peuvent être utilisés avec un distributeur 115-0045, 115-1533 ou 115-2038.
Couleur : blanc
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité