L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Spec-Wipe® 7, Lingettes pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
115-0043EA 56.9 EUR InStock
115-0043 115-0044
VWR® Spec-Wipe® 7, Lingettes pour salles propres
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes sont conçues pour le nettoyage de surfaces planes ou inégales. 100% polyester, pour des applications dans des zones exigeant une contamination de particules et de fibres minimale.
  • Double tissage pour une très grande solidité, filament unique pour une douceur extrême
  • Bords scellés pour éviter le détachement de fibres
  • Lavées en salle propre ISO 4, pour minimiser la contamination par des particules et substances extractibles
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1.
Couleur: blanc
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité