Distributeurs de rouleaux à dévidage central, 7087
Fournisseur: Kimberly-Clark
115-2182EA 113 EUR InStock
115-2182
Distributeurs de rouleaux à dévidage central, 7087
Distributeurs de lingettes
Distributeur en plastique durable. Pour une utilisation avec les lingettes WYPALL L10, L20, L30.
  • Distribuent des lingettes individuelles
  • Faciles à recharger
  • Pratiques et économiques
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité