Lingettes pour salles blanches, Vectra® AlphaSorb® 10 et AlphaSorb® 10
Fournisseur: Texwipe
TX1052 TX1050
115-0603EA 1030 EUR InStock
115-0603 115-1788
Lingettes pour salles blanches, Vectra® AlphaSorb® 10 et AlphaSorb® 10
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces essuyeurs 100% fils continus de polyester double épaisseur et double maille sont très absorbants.
  • Leurs quatre rebords thermo-soudés forment une barrière contre la diffusion de particules et de fibres
  • Garantissent la propreté avec une proportion extrêmement faible de particules et de fibres extractibles
  • Conception unique à 2 épaisseurs Pinsonic pour une grande résistance
  • Les essuyeurs Vectra® AlphaSorb® 10 sont traités au Vectra et les essuyeurs AlphaSorb® 10 sont lavés en salle blanche
Idéaux pour une utilisation dans la plupart des environnements critiques en salle blanche, tels que la fabrication des semi-conducteurs et la fabrication pharmaceutique. Ils sont également adaptés au contrôle des éclaboussures et à l'essuyage général dans les zones nécessitant un contrôle de la contamination et une capacité d'absorption élevée.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Conditionnement: emballage pour salle blanche Bag-Within-A-Bag® sans solvant.
Attention: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité