Lingettes pour salles blanches, ProWipe® 880
Fournisseur: BERKSHIRE
PW880.1212.12 PW880.0810.12 100597
115-0353EA 67 EUR InStock
115-0353 BERKPW880.0810.12 BERK100597
Lingettes pour salles blanches, ProWipe® 880
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Polypropylène non tissé pour applications humides avec des acides et autres solvants agressifs. La solidité de ces papiers permet un nettoyage en profondeur.
  • Fabrication solide grâce à 4 couches de polypropylène doux de grande qualité
  • Faible émission de particules et fibres
  • Surface lisse et souple
  • Très absorbantes
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur: blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité