Lingettes pour salles blanches, Durx® 670
Fournisseur: BERKSHIRE
DR670090920 DR670.2309.20 DR670181810 DR670.0707.12 DR670121220 DR670.0404.10 DR670.0812.20 DR670.06D.20 DR670.404010.4
115-0343EA 117 EUR InStock
115-0343 115-0344 BERKDR670181810 BERKDR670.0707.12 BERKDR670121220 115-1784 141-0109 BERKDR670.06D.20 BERKDR670.404010.4
Lingettes pour salles blanches, Durx® 670
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Les papiers d'essuyage non tissés, en mélange cellulose/polyester enchevêtré, sont parfaits pour le nettoyage en général et les déversements de liquides.
  • Low particles, low fibres and no secondary binders
  • Smooth, highly absorbent and durable
  • Work well with isopropanol and other solvents
  • High wet strength
  • Steam autoclavable
Conçus pour une utilisation dans la production d'appareils sensibles à la contamination par microparticules, résidus non volatiles et ions.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 3, M3.5.
Couleur: blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité