Lingettes pour salles blanches, Super Polx® 1200
Fournisseur: BERKSHIRE
S1200.0909.8 S1200.0909B.8 S1200A0909B.10 S1200.1212.14 S1200A.2309.5 S12001212B1475
115-0538EA 720 EUR InStock
115-0538 115-0355 115-0356 BERKS1200.1212.14 BERKS1200A.2309.5 BERKS12001212B1475
Lingettes pour salles blanches, Super Polx® 1200
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Produits en polyester tricoté, conçus pour l'utilisation lors de la fabrication de circuits intégrés, de cristaux liquides, de semi-conducteurs et d'autres appareils sensibles à la contamination par des fibres et particules, des résidus non volatils et des ions. Lavés et conditionnées en salle blanche ISO 4, Classe 10. Fils continus entrelacés évitant le relargage de fibres.
  • Tear-resistant for tough cleaning
  • Dry wipes are low in ions, particles and fibres, can absorb up to 3 times own weight
  • Work well with acetone, isopropanol and other solvents
  • Soft edges for sensitive surfaces
  • Autoclavable
Le Super Polx® 1200A est une version plus légère et plus économique que le Super Polx® 1200.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
Couleur: blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité