Essuyeurs à usage général, Texwipe®
Fournisseur: Texwipe
TX312_U TX306 TX304 TX309 TX312
TEXWTX312_UEA 0 EUR InStock
TEXWTX312_U 115-0469 115-0468 TEXWTX309 TEXWTX312
Essuyeurs à usage général, Texwipe®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Texwipe® est une lingette en coton sergé double face résistante, tissée dans une section transversale de 118 × 60 fils par pouce carré. Le produit est fabriqué avec un fil de coton long et stable pour éliminer les fibres flottantes sur les surfaces en tissu. Idéal pour nettoyer les équipements de four de diffusion dans la fabrication d'eau et d'autres équipements dans les zones où les températures élevées empêchent l'utilisation de lingettes synthétiques.
  • Exempts d'additifs chimiques tels que les agents de blanchiment, les agents de charge à base d'amidon ou les liants
  • Coupés en biais pour éviter que les rebords ne s'effilochent
  • Solides, résistants à la chaleur, absorbants et possédant une bonne tolérance aux produits chimiques, ces essuyeurs conviennent à une large gamme d'applications critiques
Couleur: blanc
Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité