Lingettes pour salles blanches, Anticon® Gold Sorb™
Fournisseur: CONTEC
492238-957 492238-956 492238-958 492238-959 492238-955 492238-960
115-0440EA 84.2 EUR InStock
115-0440 115-1848 CONT492238-958 CONT492238-959 CONT492238-955 CONT492238-960
Lingettes pour salles blanches, Anticon® Gold Sorb™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Lingette 100% polyester, mélange de filaments standards et microfibres avec bords scellés.
  • La microfibre unique offre une élimination supérieure des résidus et des particules, même lorsqu'elle est sèche
  • Bords scellés pour réduire la génération de particules et de fibres
  • Capacité de sorption élevée et taux d'adsorption rapide pour un contrôle supérieur des déversements
  • Fabriqué à partir d'un fil en microfibre unique qui offre des performances plus propres que les autres lingettes en microfibre courantes
  • Les lingettes stériles sont emballées dans des sacs faciles à déchirer à faible nombre pour réduire les déchets
Anticon® Gold Sorb™ is a unique wipe which combines the performance of a microfibre yarn with that of a polyester yarn to create a wipe with superior wiping and sorptive characteristics. The proprietary sealed edges of these wipes allow the use of 100% of the wipe for cleaning without the worry of harming delicate surfaces. Anticon® Gold Sorb™ wipes have no abrasive borders, making them particularly suitable for cleaning sensitive components. These wipes are cleanroom laundered.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité