VWR® Spec-Wipe® 3Lingettes non tissées, pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
115-0031EA 30 EUR InStock
115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3Lingettes non tissées, pour salles propres
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces, quartzware and general process equipment. Appropriate for electronics, pharmaceutical, biotechnology, chemical and petroleum, environmental and education industries. Non textured.
  • 45% polyester, 55% cellulose
  • Re-sealable pouches maintain product integrity and preserve cleanliness
  • Hydroentangled without using chemicals, reduces ionic contamination
Suitable for use in Class 100, ISO 5 cleanrooms.
Couleur: blanc
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité