Cleanroom wipes, ThermaSeal™ 60
Fournisseur: Texwipe
TX2069 TX2068B TX2069B TX2064 TX2064B TX4392
115-0466EA 46.6 EUR InStock
115-0466 115-1888 115-1889 115-1887 TEXWTX2064B TEXWTX4392
Cleanroom wipes, ThermaSeal™ 60
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Les lingettes ThermaSeal™ en polyester sont découpées pour le nettoyage général dans les environnements critiques, des dispositifs médicaux, affichages et produits, notamment dans les zones de semi-conducteurs et de micro-électronique.
  • Rebords thermosoudés pour minimiser la génération de fibres
  • Excellente absorption, bonne résistance à l'abrasion
  • Compatibilité chimique avec solvants et alcools
  • Autoclavables
Couleur: Blanc
Données exactes au moment de la publication: Derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Conditionnement: Emballage en salles propres Bag-Within-A-Bag® résistants aux solvants. Lavages et conditionnement en salle propre ISO classe 4.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité