Lingettes pour salles blanches, AlphaLite®
Fournisseur: Texwipe
TX1008 TX1008B
115-0294EA 496 EUR InStock
115-0294 TEXWTX1008B
Lingettes pour salles blanches, AlphaLite®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
These lightweight, high quality wipes are constructed from 100% continuous-filament polyester.
  • Low particle generation and low extraction levels
  • Permits rigorous wiping with minimal release of fibers and particles
  • Available as stacked or bulk packaged
Ideal for spill control and general wiping in ISO Class 5 - 6 environments. For use in cleanroom environments that demand further reduction of particulate contamination. Also suitable for cleaning and burnishing magnetic media and other sensitive surfaces.
Couleur: blanc
Conditionnement: Wipes are cleanroom laundered and packed in solvent-safe bag-within-a-bag packaging.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité