Lingettes pour applications générales, Tork Heavy-Duty
Fournisseur: Essity
530137 530237
115-0275EA 77.3 EUR InStock
115-0275 115-1660
Lingettes pour applications générales, Tork Heavy-Duty
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
En cellulose/PP/polyester, réutilisables. Ces tissus non pelucheux et texturés ont été spécialement conçus pour les travaux de nettoyage intensifs et les opérations de dégraissage.
  • Durabilité, épaisseur et volume exceptionnels
  • Peut absorber et distribuer uniformément de grandes quantités de solvant
  • Certifié pour le contact avec les produits alimentaires
Ils sont réutilisables et n'ont besoin que de la moitié des détergents et dégraissants nécessaires avec les tissus classiques. Pour un travail efficace et rapide.
Couleurs : blanc ou bleu
Conditionnement: livrés en rouleaux, dans des Top paks ou Handy Boxes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité