Essuyeurs pour tâches délicates, WYPALL* X60
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
6035 8370 6034 8371 8380
115-2166EA 90.5 EUR InStock
115-2166 115-2104 115-2063 115-1279 115-1988
Essuyeurs pour tâches délicates, WYPALL* X60
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
Uniformément renforcées, ces serviettes sont utilisables pour des applications diverses, dans des milieux peu ou très sales.
  • Surface gaufrée
  • Retient la saleté et les liquides
  • Sans adhésif, ni liant
  • Ne laissent aucune trace
  • Assez solides pour les gros travaux, et assez douces pour le visage et les mains
  • Rouleaux utilisables avec les distributeurs 115-0045, 115-1533 ou 115-2038
Couleur: blanc, bleu
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité