VWR®, Électrodes de pH combinées, pHASE
Fournisseur: VWR Collection
662-1799EA 213 EUR InStock
662-1799 662-1800 662-1801 662-1778 662-1780 662-1781 662-1782
VWR®, Électrodes de pH combinées, pHASE
Électrodes Électrodes pH
Combined electrodes providing fast, accurate and stable pH measurements, ideal for control quality and research and development use.
  • Mesures de pH stables, rapides et précises, équilibrage thermique rapide, précision élevée même dans des échantillons avec une gamme de température étendue
  • Disponibles en modèle Sealed (économique, conviviale, avec maintenance minimale) ou Rapid-Renew (électrodes rechargeables utilisées avec des échantillons souillés ou entraînant un encrassement de la jonction)
  • Corps en époxy (bonne résistance chimique, solidité maximale et protège-bulbe amovible) ou en verre (résistance chimique optimale avec bulbe renforcé)
  • Câble fixe d'un mètre
Gamme de pH: 0 - 14
Gamme de pH: 0 - 14
Stabilité: Dérive de 0,005 pH max. sur une heure
Gamme de température: 0 à 100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité