Électrodes de pH, SenTix® PLUS
Fournisseur: WTW
SenTix® PLUS
662-2266EA 317 EUR InStock
662-2266 662-1275 662-1213 662-1872 662-1871 662-1277 662-1306 662-1305 662-1304 662-1303 662-1309 662-1308 662-1307 662-2151 662-0291 662-1682 662-1302 662-1400 662-1301 662-0106 662-1317 662-1999 662-1998 662-1316 662-1315 662-1319 662-1318
Électrodes de pH, SenTix® PLUS
Électrodes Électrodes pH
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
** Sans câble (disponible séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité