Électrodes de pH et ORP stérilisables par biotraitement, SteamLine
Fournisseur: SI Analytics
285113213 285113246 285113254 285113262 285113402 285113419 285113427 285113443 285113468 285113398 285113381 285113373 285113365 285113316 285113308 285114025 285114035 285114065 285114075 285114085 285113332 285114045 285113324 285114055 285113400 285113390 285113585
662-6145EA 360 EUR InStock
662-6145 662-6146 662-6147 662-6149 662-6159 662-6160 662-6161 662-6162 662-6148 SCOI285113398 SCOI285113381 SCOI285113373 SCOI285113365 662-1966 662-1833 662-2277 SCOI285114035 SCOI285114065 SCOI285114075 SCOI285114085 662-2315 SCOI285114045 662-2314 SCOI285114055 SCOI285113400 SCOI285113390 SCOI285113585
Électrodes de pH et ORP stérilisables par biotraitement, SteamLine
Électrodes Électrodes pH
Électrodes high-tech autoclavables, avec des caractéristiques de performances électriques et physiques hors norme, garantissant une précision et une fiabilité exceptionnelles sur de longues périodes. Utilisables dans des environnements exigeants, par exemple pour un traitement de stérilisation sur site SIP (Sterilisation in Place), ou un nettoyage sur site CIP (Clean in Place).
  • Électrodes à faible entretien
  • Electrode de référence sous pression, ce qui confére à l'électrode un temps de fonctionnement considérablement plus long
  • Verre à membrane en S, pour éviter les dommages de la soude caustique chaude
  • Permet jusqu’à 100 stérilisations avec de la vapeur d’eau surchauffée à environ 135 °C
  • Pour les électrodes Memosens®: sécurité de processus maximale, grâce à la transmission inductive de signaux, sans contact
  • Raccord de connexion à vis VP: connecteur spécial à plusieurs broches
  • Peu d’entretien, grâce au stockage des données du capteur dans la tête du capteur
Développées pour un large éventail d’utilisations dans l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique ou la biotechnologie (bioréacteurs, fermenteurs), elles peuvent également être utilisées pour effectuer des mesures en continu dans l’industrie chimique.
Informations de commande: D’autres électrodes, avec différentes longueurs de câbles, sont disponibles sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité