Électrodes de pH spéciales, InLab®
Fournisseur: Mettler - Toledo
59904591 51343061 51343062 51343150 51343153 51343157 51343174 51343176 51343151 30248112 30248120 30248826 30248828 30244733 30253098
662-2893EA 392 EUR InStock
662-2893 662-2835 662-2836 662-2847 662-2848 662-2850 662-2869 662-2870 662-1904 662-2033 662-2034 662-2035 662-2036 662-2164 662-2040
Électrodes de pH spéciales, InLab®
Électrodes Électrodes pH
Une variété d'électrodes de pH à utiliser dans différentes applications.
  • Système de référence ARGENTHAL™ : la cartouche remplie de granulés d'AgCl fournit les ions argent pour la réaction chimique sur le fil conducteur ; le piège à ions d'argent empêche les ions Ag+ de se décharger dans la solution électrolytique, évitant ainsi la contamination de la jonction lorsque vous utilisez des sulfures et des protéines
  • SteadyForce™ : système de référence dans lequel l'électrolyte est sous pression (3 bars) afin d'assurer la décharge de l'électrolyte, même dans les échantillons visqueux
  • MultiPin™ : pH/température
Informations de commande: livrées avec certificat de test et sans câble. Autres électrodes sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité