Électrodes de pH, InLab®, séries Expert
Fournisseur: Mettler-Toledo
InLab® Expert
662-2844EA 286 EUR InStock
662-2844 662-2843 662-2839 662-2738 662-2842 662-2841 662-2840
Électrodes de pH, InLab®, séries Expert
Électrodes Électrodes pH
Ces électrodes sont conçues pour les échantillons critiques, tels que les suspensions ou les échantillons de composition inconnue (eaux usées).
  • ARGENTHAL™ reference system with silver-ion trap
  • Solid XEROLYT® polymer electrolyte: No need for a junction (no possibility of contamination)
  • Unbreakable PEEK shaft
  • Conform to RoHS ('Restriction of Hazardous Substances' in electrical and electronic equipment) and WEEE ('Waste Electrical and Electronic Equipment')
Plage de pH: 0 to 14
Plage de température: 0 to 100 °C
Sonde de température: NTC30 kOhm pour InLab® Expert Pro et InLab® Expert NTC30 ; PT1000 pour InLab® Expert DIN et InLab® Expert PT1000
Informations de commande: Livrées avec certificat de test.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité