Électrodes de pH économiques, InLab®, série Easy
Fournisseur: Mettler-Toledo
InLab® Easy
662-2819EA 169 EUR InStock
662-2819 662-2818
Électrodes de pH économiques, InLab®, série Easy
Électrodes Électrodes pH
Électrodes robustes, rentables et simples d'utilisation.
  • Électrolyte gel sans entretien
  • Pour solutions hautement salines, boissons non alcoolisées, bières, et mesures en aquarium
  • Conformes à la directive RoHS sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive WEEE sur les déchets des équipements électriques et électroniques
Plage de pH: 0 - 14
Plage de température: 0...80 °C
Système de référence: Ag/AgCl
Informations de commande: produit livré avec certificat de qualité. Autres électrodes sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité