Electrodes de pH, Single Pore Glass
Fournisseur: Hamilton
Single Pore Glass
662-9214EA 248 EUR InStock
662-9214
Electrodes de pH, Single Pore Glass
Électrodes Électrodes pH
Le concept Single Pore (pore unique) offre une lecture rapide, fiable et précise grâce à un système breveté et éprouvé permettant un contact optimal entre l'électrolyte et l'échantillon.
  • Précision optimale et temps de réponse rapide grâce au contact Single Pore breveté avec l'électrolyte
  • Adaptées à de nombreuses applications, notamment avec des émulsions, des milieux à faible ionisation ou des applications générales
  • Grâce au concept Single Pore, l'obstruction du diaphragme est pratiquement impossible
Gamme de pH: 0 - 14
Information de livraison: fournies avec certificat individuel et numéro de série
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité