Électrodes de référence, InLab® Reference
Fournisseur: Mettler - Toledo
51343190 51343191 51343192
662-2871EA 166 EUR InStock
662-2871 662-2872 662-2873
Électrodes de référence, InLab® Reference
Électrodes Électrodes pH
Électrodes de référence avec connecteur S7.
  • Série InLab® Reference Plus idéale pour les mesures avec des électrodes sélectives d'ions
  • Système de référence pour les séries InLab® Reference : ARGENTHAL™ avec piège d'ions d'argent (aucun risque de contamination par des sulfures et protéines)
Material: Glass
Informations de commande: livrées avec certificat de test et sans câble. Autres électrodes sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité