VWR® VAPOUR-Line Lite II Autoclaves
Fournisseur: VWR Collection
481-0846EA 2630 EUR InStock
481-0846 481-0847
VWR® VAPOUR-Line Lite II Autoclaves
Stérilisateurs Autoclaves
Autoclave pour usage occasionnel. Boîtier en acier inoxydable AISI 304, facile à entretenir et à désinfecter, cuve intérieure en aluminium et couvercle isolant en ABS avec système de verrouillage.
  • Thermorégulation automatique contrôlée par microprocesseur
  • Affichage numérique de la température et du temps de stérilisation
  • Vanne de ventilation automatique et système de protection électronique pouvant couper le chauffage pour plus de sécurité
  • Élément de chauffage renforcé et sonde thermique précise PT 100
  • Programmes de stérilisation automatiques
  • Disponibles avec ou sans imprimante intégrée
Instructions are GLP and EN 17205 compliant.
Informations de commande: le panier n'est pas livré avec l'autoclave. Veuillez le commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité