Blocs interchangeables pour blocs de chauffage, QBA, QBD et QBH
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
QB-13 QB-50 QB-0 QB-10 QB-12 QB-16 QB-18 QB-24 QB-E0 QB-E1 QB-E2 QB-H QDP-FL QDP-H QB-17H
460-8211EA 153 EUR InStock
460-8211 460-8212 460-8510 460-8511 460-8512 460-8513 460-8514 460-8515 460-8516 460-8517 460-8123 460-8124 460-0084 460-0085 460-0182
Blocs interchangeables pour blocs de chauffage, QBA, QBD et QBH
Chauffe-blocs Blocs pour bains
Les blocs Grant ont une hauteur de 63 mm pour garantir un contrôle précis des températures pour les applications avec tubes à essai.
  • Adaptés aux tubes de 0,2 ml, aux bandelettes ou aux microplaques
  • Plaques de microtitration à 96 puits à températures standard et élevée
Bloc simple L×P×H: 140×50×63 mm
Blocs interchangeables à taille double pour QBA2, QBD2 et QBH2 uniquement.
Pour les domaines de biologie moléculaire et des biotechnologies.
Les blocs QDP-H (460-0085) pour tubes, bandelettes ou microplaques de 0,2 ml disposent de 96 trous dans une configuration de microplaques. Le bloc accueille une plaque de 96 puits, des bandelettes 8×12 ou 12×8, ou 96 tubes bouchés individuels. Les puits forés de précision garantissent un ajustement parfait. L'uniformité est de ±0,3 °C dans les tubes sur l'ensemble du bloc.
Les blocs universels QDP-FL (460-0084) pour les plaques à 96 puits standard accueillent les types de plaques les plus couramment utilisées. Fournis avec un couvercle articulé. Uniformité de ±0,5 °C entre les puits.
Information de livraison: Fournis avec un outil d'extraction de bloc.
Attention: Ces blocs doubles sont utilisables uniquement avec les modèles QBD2, QBD4, QBH2 et QBA2.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité