Centrifugeuses universelles, CT6E
Fournisseur: VWR Hitachi
521-3605EA 0 EUR InStock
HITC905600V1
Centrifugeuses universelles, CT6E
Centrifugeuses de paillasse universelles au design innovant avec différentes options (rotors et godets) pour diverses applications. Les modèles CT6E et CT6EL avec rotor libre ont une capacité maximale respective de 1000 ml (4×250 ml) et de 2000 ml (4×500 ml).
  • Panneau de commande frontal facile à utiliser
  • Compactes pour simplifier le chargement/déchargement d'échantillons
  • Respectueuses de l'environnement (peuvent être plus facilement recyclées et permettent d'économiser plus d'énergie que les modèles courants)
  • Extrêmement silencieuses
Certifications: Conformes aux exigences CE de sécurité mécanique et électrique, et de compatibilité électromagnétique (61010-2-020, EN 61326)
Informations de commande: Les godets ronds et rectangulaires ainsi que les adaptateurs correspondants aux différents tubes et flacons à centrifuger et unités de filtration sont disponibles sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité