Centrifugeuses de paillasse, ventilées/réfrigérées, 5702 / 5702 R / 5702 RH (IVD)
Fournisseur: EPPENDORF
5702000.019 5703000.012 5704000.016 5702000.060 5703000.063 5704000.067 5702000.329 5703000.322 5702000.361 5703000.365 5703000.420 5703000.462 5703000.489 5703000.381 5702000.510
521-0020EA 2178 EUR InStock
521-0020 521-0042 521-0593 521-0125 521-0134 521-0594 521-0992 521-0993 521-1141 521-1148 521-1718 521-1942 521-2135 521-2134 EPPE5702000.510
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/réfrigérées, 5702 / 5702 R / 5702 RH (IVD)
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Les centrifugeuses 5702 sont adaptées aussi bien à la recherche médicale que clinique et biotechnologique.
  • Panneau de commande convivial avec un petit nombre de touches de fonction clairement étiquetées et un écran LCD facile à lire
  • La vitesse peut être réglée de 100 min⁻¹ à un maximum de 4 400 min⁻¹
  • Verrouillage automatique et motorisé du couvercle
  • Démarrage et freinage lents grâce à la fonction SOFT
  • Chambre du rotor en acier inoxydable (inoxydable)
  • Fonction FastTemp pour un prérefroidissement rapide (5702 R/RH)
  • Le chauffage actif garantit une haute précision de température pendant tout le cycle de centrifugation (seulement 5702 RH)
The heated and refrigerated centrifuge 5702 RH allows centrifugation under biological conditions to improve cell viability for more accurate results in downstream applications (e.g. cell cultivation). All centrifuges are designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analysing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose.
There are different rotor options available to accommodate any type of tube. Rotors, buckets and lids are autoclavable. The centrifuges have induction motors and a timer which can be set for up to 90 minutes or for continuous operation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité