Chaises, tabourets et sièges semi-assis, en bois
Fournisseur: Kango
132-7853EA 451 EUR InStock
132-7853 132-7856 BIEN5NN35GHLV02000 139-0707 139-0708 139-0709 139-0706 139-0710 139-0711 139-0712 BIEN5NN35NHPR02000 139-0098 139-0099 BIEN5NN35GTLP01000 BIEN5NN35GHLR02000 132-8411 132-8092 139-0106 139-0206 BIEN5NN35GDLV02000 139-0104 BIEN5NN35GHLP02000 132-8409 BIEN5NN35NHPP00000 BIEN5NN35NBPP00000
Chaises, tabourets et sièges semi-assis, en bois
Chaises
Assises/dossiers d'appui avec plusieurs couches de bois de hêtre vernis
Contreplaqué en hêtre collé avec vernis transparent. Assise et dossier ergonomiques. Plaque d'assise large, double courbure.
  • Écologique
  • Réglage facile
  • Résistance à la poussière
  • Vérin à gaz à hauteur réglable et absorbeur de chocs
  • 5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Chairs:
Shaped backrest and seat with rounded edges
Articulated backrest, adjustable in height and depth
Rectangular seat with double curve for ergonomics and comfort
Made of multiply beech
Moisture resistant colourless polyurethane varnish
Dimensions of the seat (W×D): 405×390 mm
Dimensions of the backrest (W×H): 400x220 mm
Stools:
Compact round seats
Made of multiply beech
Moisture resistant colourless polyurethane varnish
Diameter of the seat: 320 mm
Thickness of the seat 19,5mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité