Chaises, tabourets et sièges d'assise en acier inoxydable
Fournisseur: Kango
7NN12VHXX00905 7NN12VHXX04905 7KA82FXYO00512 7KA82FXYO00905 7NG26VHXX04905 7NG36VHXX04905 7NG36VHXX00905 7NG26VHXX00905
132-8451EA 599 EUR InStock
132-8451 132-8452 139-0468 139-0207 BIEN7NG26VHXX04905 139-0440 BIEN7NG36VHXX00905 BIEN7NG26VHXX00905
Chaises, tabourets et sièges d'assise en acier inoxydable
Chaises
Chairs, stools and stand-up with polyurethane foam seats and backrests with stainless steel 316 L base.
  • 316L stainless steel column and base (five-branch base for the chairs and stools / horse shoe base with anti-slip coating for the stand-up seat)
  • Easily cleaned using common household products
Chairs
Ergonomically designed seats and backrests made from 40 mm thick, soft, comfortable polyurethane foam
No irritating sweating
Resistant to nicks, weak acids, sparks and lubricants
The 316L stainless steel base is especially corrosion-resistant
Height adjustment with screw hidden inside the column
Available with or without footrest
Fire resistant
Dimensions of the seat (W×D): 410×390 mm
Dimensions of the backrest (W×H): 360×220 mm
Tabourets
Assise arrondie en mousse de polyuréthane de 40 mm d'épaisseur, souple et confortable
Résistance aux entailles, aux acides faibles, aux étincelles et aux lubrifiants
Base anticorrosive
Pour une utilisation dans des salles humides, des salles propres, des laboratoires et dans l'industrie agro-alimentaire
Réglage de la hauteur par molette à vis en acier inoxydable
Siège debout
Base semi-circulaire en acier inoxydable 316L avec revêtement PVC antidérapant
Siège cylindrique en PU
Poignée de transport intégrée au siège
Gain de place
Avec réglage en hauteur télescopique
Dimensions de l'assise (L×P) : 345×100 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité