Enregistreurs graphiques de température, SC3
Fournisseur: DICKSON
SC377 SC386 SC387 SC367 SC397
620-0256EA 510 EUR InStock
620-0256 620-0257 620-0258 620-0255 620-0259
Enregistreurs graphiques de température, SC3
Enregistreurs graphiques Enregistreurs
Ces enregistreurs permettent d'enregistrer la température de manière simple et fiable. Ils offrent aux utilisateurs un accès immédiat aux données et conviennent aux applications de fabrication de produits pharmaceutiques, médicaux et alimentaires et de stockage de vaccins.
  • Précision et résolution satisfaisant les contrôles qualité
  • Résistance accrue au transport et au stockage
  • Enregistrements en 24 heures ou sept jours
W×D×H: 93×93×57 mm
Weight: 227 mm
Information de livraison: fourni avec une seule pile AA d'une durée de vie de deux ans et un stylo rouge. D'autres schémas sont disponibles sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité