VWR®, Sondes de température à distance pour refroidisseurs
Fournisseur: VWR Collection
461-0101EA 411 EUR InStock
461-0101 461-0102 461-0103
VWR®, Sondes de température à distance pour refroidisseurs
Sondes de température
Remote temperature probes for circulator use with a chiller. Allows points of control to be switched from inside a chiller to a remote location. Compensates for heat loss through tubing between the circulator and the control point. Platinum RTD sensor with stainless steel sheath. Rubber coupling with 25,4 mm Ø, connects sheath to flexible cable. Probe cable ends in a DB9 female plug.
Longueur×Ø : 152×4 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité