L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Refroidisseurs à circulation à très basse température
Fournisseur: JULABO GmbH
9352755 9352753 9352752 9352756 9352793 9352791 9352790 9312681 9162681 9352755N150 9352755N 9352753N150 9352753N 9352752N150 9352752N 9352756N150 9352795N 9352796N 9352756N 9352793N 9352791N150 9352791N 9352790N150 9352790N
461-0496EA 26950 EUR InStock
461-0496 461-1102 461-0495 461-0497 461-0500 461-0499 461-0498 461-0462 461-0404 461-0467 461-0459 461-1104 461-1103 461-0466 461-0458 461-0158 461-0465 461-1106 461-0460 461-0156 461-1105 461-0464 461-0468 461-0157
Refroidisseurs à circulation à très basse température
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Refroidisseurs à circulation à très basse température, pour le chauffage et le refroidissement. Les unités conviennent pour les applications de température externe avec fonctionnement simultané dans le réservoir. Les unités offrent des capacités de chauffage et de refroidissement élevées pour des temps de chauffage et de refroidissement réduits, y compris pour les systèmes externes de grande envergure. Les modèles FP offrent un contrôle de refroidissement proportionnel afin de garantir un fonctionnement économique et de réduire la génération de chaleur dans l'environnement. Les modèles dotésMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité