Cryothermostats à circulation, série CF
Fournisseur: JULABO GmbH
9400330 9400331 9400341 9400340
461-3460EA 5860 EUR InStock
461-3460 461-3461 461-3463 461-3462
Cryothermostats à circulation, série CF
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Ces cryothermostats à circulation compacts sont utilisables sur une paillasse ou dans une hotte et sont, particulièrement adaptés au contrôle de la température d'appareils de distillation ou de mini-installations. Les quatre modèles sont équipés de raccords de pompe pour des applications de mise en température externe et d'une ouverture de bain pour le contrôle de la température de petits objets placés directement dans la cuve. Utilisables jusqu'à une température ambiante maximale de +40 °C.
Les modèles CF30/CF40 sont particulièrement adaptés à des applications de routine:
Températures de fonctionnement jusqu'à +150 °C avec pompe refoulante
Clavier protégé contre les éclaboussures
Affichage LED de la température avec contrôle de température PID précis
Interface RS232 pour la connexion d'un PC
CF31 et CF41 sont adaptés aux applications exigeantes. Leurs fonctionnalités sont identiques à celles des CF30 et CF40 auxquelles s'ajoutent les fonctionnalités supplémentaires suivantes :
Températures de fonctionnement pouvant atteindre +200 °C avec une pompe de pression et d'aspiration puissante et réglable par voie électronique
Ecran VFD lumineux et LCD interactif avec un guide d'utilisation
Système ICC pour un contrôle intelligent et automatique des températures en cascade et fonctions de contrôle des températures TCF
Interface RS232/RS485 pour une connexion au PC et à la sonde PT100 externe
Programmateur intégré avec des étapes de programme 6x60, un calibrage en 3 points et système d'alarme anticipé lorsque le niveau de liquide est trop bas.
Débit max. / pression max. de la pompe:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar (refoulement)
CF31, CF41: 22-26 l/min, 400-700 mbars (refoulement), 200-400 mbar (aspiration) (avec réglage électronique de la capacité de pompe).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
Information de livraison: Fourni avec raccords cannelés. Un module électronique avec connexions analogiques est disponible en option pour les modèles CF31 et CF41.
Attention: Remarque: Capacité de refroidissement à +20; 0; -20 et -30 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité