Comparateurs colorimétriques, système 2000
Fournisseur: Lovibond Tintometer
433280 433340 433320 433310 433330 433250 433300 433350
633-0022EA 2570 EUR InStock
633-0022 633-0024 633-0023 633-0152 633-0153 633-0021 633-0151 633-0259
Comparateurs colorimétriques, système 2000
Colorimètres Kits de comparaison
Disponibles pour la plupart des échelles de couleur courantes. Chaque système comprend:
  • Un instrument de comparaison visuelle permettant de visualiser simultanément les couleurs standard et les échantillons pour une comparaison plus précise
  • Une sélection d'étalons de couleur: les filtres en verre de couleur stable, munis de disques gradués, pré-calibrés pour assurer des comparaisons directes sur les plages de mesure définies
  • Une source lumineuse standardisée garantissant des conditions d'éclairage constantes et uniformes pour une comparaison des couleurs fiable et précise
  • De la verrerie de type et de trajet optique appropriés
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité