Des systèmes Nessleriser, comparateurs Lovibond® avec échelle Pt-Co/Hazen/APHA
Fournisseur: Lovibond Tintometer
433290 433270
633-0150EA 2750 EUR InStock
633-0150 633-0149
Des systèmes Nessleriser, comparateurs Lovibond® avec échelle Pt-Co/Hazen/APHA
Colorimètres Kits de comparaison
Pour l'étalonnage des liquides jaune clair, transparents tels que les huiles, les produits chimiques, des produits pétrochimiques et de l'eau. En particulier, le modèle Nessleriser 1209 est conçu pour les sociétés désireuses de se conformer à la norme ASTM D 1209, qui spécifie un système Nessleriser pour la comparaison des couleurs avec des tubes de 100 ml, avec la graduation 100 ml, 275 à 295 mm au-dessus du fond du tube.
Chaque système couvre une plage de mesures définie et comprend :
  • Un instrument de comparaison visuelle avec un long parcours, ce qui permet d'assurer une bonne sensibilité et une grande précision lors de l'étalonnage des échantillons de couleur pâle
  • Une sélection d'étalons de couleurs Pt-Co/APHA, filtres de verre de couleur stable dans disques tests, pré-étalonnés pour donner des mesures Pt-Co Colour directes sur des plages de mesures définies
  • Une source de lumière normalisée pour paillasse pour garantir la constance et l'uniformité des conditions d'éclairage pour la comparaison de couleurs, et donc des mesures cohérentes et précises
  • Des éprouvettes Nessler de la longueur de parcours appropriée
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité