Cryoconservateurs, série GT
Fournisseur: AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
GT261 GT401 GT211 GT352 GT351 GT353 GT354 GT92 GT91 GT112 GT111 GT113 GT114 GT212 GT213 GT214 NATAL40N1
478-3213EA 1920 EUR InStock
478-3213 478-3216 478-3032 478-3214 478-3033 AIRLGT353 478-0762 478-3085 478-3034 478-0069 478-3031 479-0066 479-0087 479-0068 479-0069 479-0088 479-1792
Cryoconservateurs, série GT
Dewars et récipients cryogéniques
Aluminium vessels designed for long term storage of biological samples in straws or cryo-vials. Two ranges are available the GT long time range (∅ neck ≥50 mm) and the GT large capacity range (∅ neck ≥80 mm).
  • Maximum storage: 16 400 straws or 1200 cryo-vials
  • Static holding time up to 350 days
  • Plastic or stainless steel canisters
  • Anti-float system for straws stored in plastic canisters
  • Plastic level rod for measuring the liquid nitrogen level
  • Light weight and resistant
  • Easy to identify number and color code on the canister in the long time GT range: GT 3, 9, 11, 21 and 35
  • The security lid is standard on the GT line
  • Can be closed (except the GT 2) with a security lock on the lid (security lock is not included)
Constructed of aluminium with super-insulation and resin neck.
* valeurs pour la gamme avec canisters en plastique
** valeurs pour la gamme avec canisters en acier inoxydable
Certifications: Vessels comply with the EC Medical Directive 93/42 EEC.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité