Enregistreurs de température et d'humidité, EBI20
Fournisseur: EBRO
1601-0010 1601-0011 1601-0042 1601-0043 1601-0046 1601-0047
620-1555EA 182 EUR InStock
620-1555 620-1926 620-1748 620-1749 620-1751 620-1752
Enregistreurs de température et d'humidité, EBI20
Enregistreurs de données
Ces enregistreurs de température et d'humidité enregistrent automatiquement les données. L'écran LCD affiche la valeur mesurée, le niveau des batteries et l'unité de mesure. Ces enregistreurs étanches avec sonde NTC fournissent des enregistrements fiables pendant le transport et le stockage.
  • Fréquence de mesure entre 1 minute et 24 heures
  • Un seul bouton pour le démarrage et les valeurs minimales/maximales
  • Alarme visuelle LED
  • Mode mémoire : Mesure illimitée, démarrage immédiat jusqu'à la fin de la mémoire, démarrage/arrêt de la mesure, démarrage par pression d'une touche
  • IP 67 protection
  • Applications : Transport, stockage et surveillance des processus
Aucune connexion réseau n'est nécessaire. Programmation et évaluation par PC.
W×D×H: 69×48×22 mm
Weight: 45 g
Certifications: EN 12830. Logiciel conforme à la norme FDA 21 CFR partie 11. Certificat d'étalonnage en usine.
Information de livraison: Les enregistreurs sont fournis avec une batterie et un certificat d'étalonnage. Il est recommandé de commander d'abord un kit de démarrage avec un enregistreur, l'interface et le logiciel Winlog.Basic. D'autres enregistreurs peuvent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité