Distributeurs pour flacons, ceramus®
Fournisseur: HIRSCHMANN
9312000 9312100 9322000 9322100 9332000 9332100 9342000 9342100 9352000 9352100 9362000 9362100
613-3223EA 416 EUR InStock
613-3223 613-3224 613-3227 613-3228 613-3231 613-3232 613-3236 613-3237 613-3243 613-3244 613-3253 613-3254
Distributeurs pour flacons, ceramus®
Distributeurs pour flacons
A volume fixe ou variable, autoclavables.
  • Molette micrométrique pour un réglage précis
  • Piston en céramique en oxyde d'aluminium pur et cylindre en verre DURAN® garantissant une inertie chimique et thermique
  • Système de recirculation pratique pour une purge rapide sans perte de réactifs
Informations de commande: Fournis avec filetage A 45 mm, trois adaptateurs (A 32, A 38, S 40), tube d'aspiration avec raccord à vis, numéro de série et certificat de qualité.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité