L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Distributeurs pour flacons, seripettor® / seripettor® pro
Fournisseur: Brand
4720140 4720150 4720450 4720440 4720420 4720120
612-5625EA 200 EUR InStock
612-5625 612-5626 612-3218 612-3217 613-1649 613-1648
Distributeurs pour flacons, seripettor® / seripettor® pro
Distributeurs pour flacons
À volume variable.
  • Unités de distribution et autres pièces détachées remplaçables facilement
  • Remplissage automatique par action de levage du ressort sur le piston
  • Réglage de volume: barre dentée permettant un réglage rapide et précis du volume désiré
  • Démontables sans outil pour un nettoyage et une maintenance aisés
  • Seripettor® pour les solutions acqueuses (tampons, milieux de culture, agar jusqu'à 60 °C), acides peu concentrés, bases, solvants polaires (éthanol, méthanol)
  • Seripettor® Pro offre un éventail plus large pour des acides plus concentrés (HCl),
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité