Bottle Top Dispensers, Acurex™ 501, Socorex
Fournisseur: SOCOREX ISBA
501.02025 501.021 501.022 501.0505 501.051 501.052 501.101 501.102 501.302
613-4837EA 332 EUR InStock
613-4837 613-4838 613-4839 613-4840 613-4841 613-4842 613-4843 613-4844 613-4845
Bottle Top Dispensers, Acurex™ 501, Socorex
Distributeurs pour flacons
Variable volume, autoclavable.
  • Dosing mechanism protected inside reservoir
  • Retractable graduated column reducing instrument height
  • Fluid path made of inert materials excluding any metal
  • Amber glass adequate for routine use with optimal light protection
  • Choice of four reservoir sizes: 250, 500, 1000 and 2000 ml
Low profile dispensers for safe reagent handling adapted to refrigerator storage as well as water bath heating.
Volume: 0,2 to 30 ml
Information de livraison: Delivered with a QC certificate (lot identification on the instruments).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité