L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Unités de digestion Kjeldahl multiplaces
Fournisseur: GERHARDT
10-0024 10-0025 10-0026 10-0033 10-0034
705-0473EA 0 EUR InStock
705-0473 458-2349 705-0474 705-0477 705-0478
Unités de digestion Kjeldahl multiplaces
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
Unités traditionnelles de digestion Kjeldahl pour tailles de flacons comprises entre 50 et 750 ml
  • Température réglable
  • Jusqu'à 600 °C pour le type KI8/16, alimentation 1800 W
  • Jusqu'à 650 °C pour les types KI11/26, alimentation 400 V, triphasé, 3480 W
Information de livraison: Fournies avec des flacons Kjeldahl, un collecteur d'échappement en verre, des tiges de maintien à fourche et un cordon d'alimentation mais sans pompe à eau.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité