Rampes combinées de distillation et de minéralisation Kjeldahl
Fournisseur: GERHARDT
10-0035 10-0036
705-0479EA 0 EUR InStock
705-0479 705-0480
Rampes combinées de distillation et de minéralisation Kjeldahl
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
Appareil à deux niveaux pour six minéralisations et six distillations.
  • Chauffage produit par une rampe de six plaques chauffantes
  • Rampe de minéralisation avec chambre d'écoulement
  • Jusqu'à 650 °C pour les types KI13/26, alimentation 2×400 V, triphasé, 6960 W
L×P×H: 970×470×1820 mm
Information de livraison: livré avec tubes d'écoulement, raccords, cuve à eau et aspirateur à eau.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité