Système modulaire multiparamètre de contrôle de la qualité de l'eau, en ligne, IQ Sensor Net
Fournisseur: WTW
IQ Sensor Net
706-0510EA 1470 EUR InStock
WTWO472000 WTWO472001 WTWO472010 WTWO480004 WTWO472015 WTWO470000 WTWO472005
Système modulaire multiparamètre de contrôle de la qualité de l'eau, en ligne, IQ Sensor Net
Systèmes de mesures multi-paramètres modulaires en ligne et précis à tous les niveaux. Utiles pour les paramètres de traitement de l'eau tels que pH/rédox, oxygène dissous, conductivité, température, turbidité, DCO, divers ions grâce à l'électrode pour ions spécifiques, etc.
  • Le terminal se connecte à n'importe quel module sur le réseau
  • Les terminaux, modules et capteurs peuvent être placés n'importe où sur le réseau
  • Possibilité de connecter jusqu'à 20 capteurs ; la technologie intelligente reconnaît et affiche les capteurs
  • Signaux analogiques et numériques des sorties réseau
  • Aucun étalonnage requis sur la plupart des capteurs ; compensation de dérive automatique
  • Un seul câble d'alimentation et de communication
Les utilisateurs peuvent créer un système très facilement. Veuillez choisir un terminal IQ Sensor Net, sélectionnez les modules dont vous aurez besoin, déterminez votre distance pour le câblage et sélectionnez les électrodes en fonction des paramètres que vous souhaitez mesurer.
Étape 1 : le terminal
Le système 182 permet de connecter jusqu'à deux ou quatre capteurs numériques IQ. Il est idéal pour le fonctionnement ou la réalisation de points de mesure uniques dans des usines de traitement des eaux usées. Fourni avec un câble à deux fils électriques pour l'alimentation et les communications.
Le système 2020 XT est un terminal flexible qui permet de connecter jusqu'à 20 capteurs numériques IQ. Il comporte deux voyants clairement visibles (jaune/rouge) qui indiquent si le module correspondant est prêt à fonctionner (alimentation électrique/communication de données). La communication est possible par modem, Bluetooth, transmission radio et sortie RS232.
Étape 2 : les modules
Les modules offrent un large éventail de fonctions allant de l'alimentation aux communications, en passant par les sorties afin d'améliorer l'efficacité du système. Ils peuvent tous être installés n'importe où dans le système, individuellement ou empilés.
Jusqu'à trois modules peuvent être raccordés mécaniquement pour former une pile. Une fois qu'ils sont empilés, les connexions mécaniques et électriques simultanées sont instantanées.
Étape 3 : les câbles
SACIQ – câble adaptateur pour capteur ; se connecte à chaque capteur - longueurs de commande spécifiques ou spéciales (en mètres) disponibles avec l'option d'eau de mer pour les applications extrêmement corrosives
SNCIQ - câble réseau pour capteur ; connecte les modules à d'autres modules et à des terminaux du réseau
Étape 4 : les capteurs
Tous les capteurs numériques IQ Sensor Net sont solides et fiables, et spécialement conçus pour les applications des eaux usées. Une fois qu'un capteur est fixé à un endroit, il peut facilement être déplacé par l'utilisateur. Les capteurs peuvent également être désactivés avec différents paramètres sans avoir à recâbler ni à installer de gaine.
Étape 5 : les accessoires
Certains accessoires utiles, comme les appareils de montage, les extensions et les supports pour électrodes peuvent être commandés séparément. Des accessoires supplémentaires, comme les étalons et les brosses de nettoyage, sont également disponibles. Veuillez contacter votre représentant VWR local pour plus d'informations.
Informations de commande: Pour obtenir la liste complète des pièces du système, contactez nos spécialistes produits VWR.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité