Maxi-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ D2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
730-0221EA 1220 EUR InStock
730-0221 730-0220
Maxi-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ D2
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
The Owl™ D2 wide gel system is ideal for screening PCR samples or for routine DNA fragment analysis.
  • Possibilité de migrer 10 à 80 échantillons sur un gel
  • La grande taille de gel permet le chargement de 15 à 30 échantillons par rangée avec une pipette multi-canaux
  • Le plateau pour gel EasyCast transparent aux UV s'insère parfaitement dans le système pour coulage de gel externe afin d'empêcher les fuites sans ruban adhésif
  • Des peignes compatibles avec le pipetage multi-canaux accélèrent le transfert des échantillons et réduisent le risque d'erreur
  • Le placement de l'électrode unique permet au gel de migrer rapidement sans compromettre la résolution
* Optimales pour le pipetage multi-canaux
Information de livraison: Chaque système comporte une chambre de tampon, un couvercle SuperSafe avec câbles d'alimentation reliés, un plateau pour gel EasyCast transparent aux UV avec plaques de fermeture étanches, un système pour coulage de gel externe et 4 peignes: 1,5 mm d'épaisseur, deux de 30 puits, deux de 40 puits.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité