Électrodes, Tweezertrodes™
Fournisseur: BTX
45-0118 45-0119 45-0165 45-0166 45-0493
732-0015EA 1360 EUR InStock
732-0015 732-0016 732-0934 732-0951 BTXI45-0493
Électrodes, Tweezertrodes™
Électrodes Électrodes d'électroporation
Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo drug or gene delivery applications.
  • L'écart entre les électrodes peut être réglé jusqu'à 2 cm et a un indicateur d'électrode positive
  • Électrodes de 7 mm ou Ø de 10 mm
  • Des électrodes Tweezertrodes™ en platine sont également disponibles
Tweezertrodes™ consist of a standard 11,5 cm long tweezer modified with stainless steel circular disc electrodes inserted at the tip. Following injection of the molecule of interest, the electrode discs grasp the target tissue and an electroporation pulse is delivered, initiating pore formation and incorporation of the molecules into the tissue cells that are in direct contact with the electrode.
Plage de tension: 0 - 1,0 KV
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS.
* Requires Tweezertrode™ connection cable, please contact your local Avantor office for further details.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité